Documentos Principais
713-0939
HPLC Analysis of Glutathione S-Transferase on TSKgel® G3000SWXL
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: TSKgel G3000SWXL, 30 cm × 7.8 mm I.D., 5 μm particles (808541)
mobile phase: 0.3M sodium chloride/0.05M sodium dihydrogen phosphate, pH 7.0
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220nm and enzyme assay
injection: 100μL crude glutathione S-transferase preparation from guinea pig liver (0.7mg)
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analito
Descrição
    Glutathione S-Transferase from equine liver, lyophilized powder, ≥25 units/mg protein
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)