Documentos Principais
813076
TSKgel® SP-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
TSKgel® SP-NPR HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Materiais
PEEK
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante/nome comercial
Tosoh SP-NPR, 13076
Parâmetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
2.5 μm
pH operacional
2-12
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
TSKgel SP-NPR columns are packed with non-porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a strong cation exchanger They are used for the separation and analysis of proteins and peptides. They are particularly useful for adeno-associated viruses and other large macromolecules.
forma física
Shipped in DI water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Protocolos
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR