Z742362
2MAG FABdrive strong magnetic stirrer for up to 1,000 L
for use with external FABcontrol control unit
Sinônimo(s):
high volume stirrer, induction plate, induction stirrer, laboratory stirrer, magnetic stir plate, magnetic stirrer
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
2mag 50101
Parâmetros
-10-50 °C temp. limit (at 95% humidity)
80-990 rpm speed
L × P × A
180 mm × 180 mm × 75 mm
Placa: tamanho × L × C
× 180 mm × 180 mm
volume do agitador
1-1000 mL , per stirring position
peso
9.0 kg
Categorias relacionadas
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742362-1EA | 4061834789505 |