807165
TSKgel® SP-2SW (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, sulfonic acid phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Cation Exchange HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® SP-2SW HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L52
suitable for USP L9
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante/nome comercial
Tosoh SP-2SW, 07165
Parâmetros
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
125 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
cation exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
forma física
Informações legais
coluna analítica
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)