234311
Squalane
96%
Sinônimo(s):
2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosane, Cosbiol, Perhydrosqualene, Robane
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
176 °C/0.05 mmHg (lit.)
pf
−38 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear
densidade
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
chave InChI
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as solvent in the synthesis of Europium dibenzoylmethide triethylammonium, brightest known triboluminescent (TL) material
- as lubricant for fatty acid surfactant films adsorbed on iron oxide surfaces
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
424.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
218 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?