Documentos Principais
8.14605
Sigma-Aldrich
Squalane
for synthesis
Sinônimo(s):
Hexamethyltetracosane
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥92.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
350 °C/1013 hPa
pf
-38 °C
temperatura de transição
flash point 218 °C
densidade
0.81 g/cm3 at 20 °C
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Squalane for synthesis. CAS 111-01-3, molar mass 422.81 g/mol.
Armazenamento e estabilidade
Store below +30°C.
Nota de análise
Assay (GC, area%):≥ 92.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.808 - 0.814
Identity (IR):passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
424.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
218 °C - closed cup