Documentos
8.21068
Sigma-Aldrich
Squalene
for synthesis
Sinônimo(s):
Squalene, 2,6,10,15,19,23-Hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H50
Número CAS:
Peso molecular:
410.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Número do índice EC:
203-826-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
kinematic viscosity
22.9 cSt(20 °C)
pb
335 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point >200 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
chave InChI
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Peroxide value: ≤ 5
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
(±)-α-Tocoferol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1031
(±)-α-Tocoferol
Linalool 97%
Sigma-Aldrich
L2602
Linalool
(±)-α-Tocoferol analytical standard
Supelco
47783
(±)-α-Tocoferol
Colesterol Sigma Grade, ≥99%
Sigma-Aldrich
C8667
Colesterol