80165
Phytane
analytical standard
Sinônimo(s):
2,6,10,14-Tetramethylhexadecane
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
69-71 °C/0.001 mmHg (lit.)
densidade
0.791 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C20H42/c1-7-18(4)12-9-14-20(6)16-10-15-19(5)13-8-11-17(2)3/h17-20H,7-16H2,1-6H3
chave InChI
GGYKPYDKXLHNTI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?