Documentos Principais
807211
TSKgel® SP-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, sulfonic acid phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Cation Exchange HPLC Guard Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Nome do produto
TSKgel® SP-5PW Guardgel Kit, phase sulfonic acid, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
Materiais
PEEK
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante/nome comercial
Tosoh SP-5PW, 07211
Parâmetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2.5 cm × 6 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
20 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
Guardgel Kit for 7.5mmID TSKgel SP-5PW column
forma física
Shipped in water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
39 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)