Documentos Principais
807644
TSKgel® SP-SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, sulfonic acid phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Cation Exchange HPLC Guard Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
TSKgel® SP-SW Guardgel Kit, phase sulfonic acid, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materiais
PEEK
Agency
suitable for USP L52
suitable for USP L9
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante/nome comercial
Tosoh SP-2SW, 07644
Parâmetros
0-100% organic solvent
10-45 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2.5 cm × 6 mm
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
125 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16"" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16"" OD x 0.01"" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16"" tubing, 2 each
  • All hardware is 316 stainless steel
Dimensions for Guardgel kits for 21.5 mm ID columns:
  • Column, 35 mm x 12.75 mm OD x 10 mm ID, 10 μm frit at 20mm depth, 1/16""
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16"" OD x 0.02"" ID
forma física
Shipped in methanol.
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)