PHR3456
Haloperidol Decanoate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Decanoic acid 4-(4-chlorophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-4-piperidinyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to EP H0100100
traceable to USP 1303057
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)(OC(=O)CCCCCCCCC)c3ccc(cc3)Cl
InChI
1S/C31H41ClFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-30(36)37-31(26-14-16-27(32)17-15-26)20-23-34(24-21-31)22-9-10-29(35)25-12-18-28(33)19-13-25/h12-19H,2-11,20-24H2,1H3
chave InChI
GUTXTARXLVFHDK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)