Documentos Principais
8.20281
Sigma-Aldrich
2-Chlorobutane
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Chlorobutane, sec-Butyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9Cl
Número CAS:
Peso molecular:
92.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
201-151-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
160 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
460 °C
potência
17400 mg/kg LD50, oral (Rat)
17400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.0-8.8 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
p.e.
65 °C/1013 hPa
pf
-132 °C
temperatura de transição
flash point -10 °C
solubilidade
1.0 g/L
densidade
0.87 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(CC)C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
5.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-15 °C - closed cup