Documentos Principais
8.01966
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-methylpropane
(stabilised with potassium carbonate) for synthesis
Sinônimo(s):
2-Bromo-2-methylpropane, tert-Butyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CBr
Número CAS:
Peso molecular:
137.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
208-065-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
179.9 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
pf
-20 °C
temperatura de transição
flash point 16 °C
densidade
1.22 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC(C)(C)C
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
chave InChI
RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.215 - 1.225
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup