Documentos Principais
BX1673
Supelco
2-Butanone
OmniSolv®
Sinônimo(s):
2-Butanone, Methyl Ethyl Ketone, Butanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O
Número CAS:
Peso molecular:
72.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-159-0
Ensaio:
≥99.5% (GC)
técnica(s):
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.:
79.6 °C/1013 hPa
pressão de vapor:
105 hPa ( 20 °C)
pressão de vapor
105 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.05% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤5 ppm
cor
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
p.e.
79.6 °C/1013 hPa
pf
-86 °C
temperatura de transição
flash point -4 °C
solubilidade
292 g/L
densidade
0.805 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤329 nm
Absorção UV
λ: 329 nm Amax: ≤1.00
λ: 335 nm Amax: ≤0.30
λ: 344 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
BX1673P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Assay (GC)99.5% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 329 nm1.00AU maxUV Abs. at 335 nm0.30AU maxUV Abs. at 344 nm0.05AU maxUV Abs. at 350 nm0.01AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off329nm maxWater (H2O)0.05% max
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
2-Butanona FCC, FG
Sigma-Aldrich
W217018
2-Butanona
Acetona HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650501
Acetona