Merck
Todas as fotos(6)
Key Documents
1.09708
Supelco
Etilmetilcetona
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Etilmetilcetona
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O
Número CAS:
Peso molecular:
72.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
201-159-0
NACRES:
NA.05
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
105 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
514 °C
potência
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.8-11.5 % (v/v)
Impurezas
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.05% Acetone (GC)
≤0.05% Methanol (GC)
≤0.05% Water
≤0.1% 2-Butanol (GC)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
clearAPHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
pb
79.6 °C/1013 hPa
pf
-86 °C
temperatura de transição
flash point -4 °C
solubilidade
292 g/L
densidade
0.805 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
Al: ≤0.00002%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.000005%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os solventes de grau EMSURE são adequados para uma ampla gama de aplicações laboratoriais clássicas e são frequentemente usados em aplicações laboratoriais reguladas e altamente exigentes. A EMSURE fornece as especificações de produtos mais extensas e melhores em todo o mundo. Nós asseguramos que a nossa linha EMSURE atende aos requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph. Eur.) e também das normas ISO.
Aplicação
  • Síntese in situ de poliuretano à base de água ecológico estendido com nanopartículas de celulose regenerada para desempenhos mecânicos melhorados: A metiletilcetona é utilizada no processo de síntese de materiais de poliuretano ecologicamente corretos, contribuindo para o desenvolvimento de materiais compostos sustentáveis com propriedades mecânicas melhoradas (Choi et al., 2023).
  • Estudos comparativos sobre as propriedades físico-químicas e voláteis do sabor do lírio (Trichiurus lepturus) frito em óleo ou air fryer: As propriedades solventes do metil-etil-cetona′ são utilizadas na análise dos sabores dos alimentos, particularmente na comparação dos métodos de cozimento e seu impacto no perfil de sabor, que é vital para a pesquisa da ciência alimentar (Ding et al., 2022).
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,5%
Identidade (IV): em conformidade
Aspecto: transparente
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Ácido titulável: ≤ 0,0005 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0002 meq/g
Densidade (d 20 °C/20 °C): 0,805-0,815
Ponto de ebulição: 79-80 °C
Acetona (GC): ≤ 0,05%
2-Butanol (GC): ≤ 0,1%
Metanol (GC): ≤ 0,05%
2-metilpropan-2-ol (GC): ≤ 0,1%
Substâncias redutoras de permanganato de potássio (como O): ≤ 0,0003%
Al (alumínio): ≤ 0,00002%
B (boro): ≤ 0,000002%
Ba (bário): ≤ 0,00001%
Ca (cálcio): ≤ 0,00005%
Cd (cádmio): ≤ 0,000005%
Co (cobalto): ≤ 0,000002%
Cr (crômio): ≤ 0,000002%
Cu (cobre): ≤ 0,000002%
Fe (ferro): ≤ 0,00001%
Mg (magnésio): ≤ 0,000005%
Mn (manganês): ≤ 0,000002%
Ni (níquel): ≤ 0,000002%
Pb (chumbo): ≤ 0,00001%
Sn (estanho): ≤ 0,00001%
Zn (zinco): ≤ 0,00001%
Resíduo de evaporação: ≤ 0,001%
Água: ≤ 0,05%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
2-Butanona suitable for HPLC, ≥99.7%
Sigma-Aldrich
34861
2-Butanona
2-Butanona Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
RTC000086
2-Butanona
Isobutilmetilcetona for extraction analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06146
Isobutilmetilcetona
Acetato de etila for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.09623
Acetato de etila
Cyclohexanone ReagentPlus®, 99.8%
Sigma-Aldrich
C102180
Cyclohexanone