Documentos Principais
47644
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Fmoc-L-alanine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Nível de qualidade
Extensão da rotulagem
0.4-0.8 mmol/g loading
Matriz
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
tamanho de partícula
100-200 mesh
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)