Documentos Principais
8.55002
Sigma-Aldrich
Wang resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Wang resin (100-200 mesh), p-Benzyloxybenzyl alcohol resin (100-200 mesh), HMP resin (100-200 mesh)
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
13111023
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
beads
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
alcohol
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Standard resin for the batch-wise synthesis of peptide acids by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Ligação
Replaces: 01-64-0014
Nota de análise
Color (visual): white to light yellow to beige
Appearance of substance (visual): beadsLoading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 1.20 - 1.50 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5.2 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in DMF): ≥ 5.2 ml/g
The polyer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 - 200 mesh
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1