Key Documents
Z777308
Supelco
SRT® SEC-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
SRT® SEC-100 HPLC Column, 3 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L59
linha de produto
SRT®
Características
endcapped: no
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Sepax 213100-4615
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
matriz
spherical silica particle platform
Grupo ativo da matriz
diol bonding phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
operating pH range
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Informações legais
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)