Z777303
Unix™ SEC-200 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Unix™ SEC-200 UHPLC Column, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 1.8 μm particle size
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L59
descrição
protein molecular weight range - 5,000 - 1,250,000 Da
linha de produto
Unix™
fabricante/nome comercial
Unix
embalagem
1 ea of
Parâmetros
310 bar pressure (4500 psi)
~80 °C temperature
técnica(s)
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
spherical silica
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
tamanho de partícula
1.8 μm
tamanho de poro
200 Å average pore size
faixa de pH
2.0-8.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)