Z742374
CANgas pressure regulator
Sinônimo(s):
Pressure regulator for gas
About This Item
Código UNSPSC:
40142201
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Descrição geral
Aluminum pressure regulator with downstream metering valve and inlet pressure gauge with factory-set outlet pressure. Applicable for Messer® CANgas
Outras notas
Product is currently only available to our customers in Europe
Informações legais
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742374-1EA | 4061824078046 |