Documentos Principais
Z690023
Sigma-Aldrich
Aldrich® open support ring
size S
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Materiais
aluminum
tamanho
S
C × diâmetro
58 mm × 9 mm , arm
diâmetro do anel
76 mm
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)