About This Item
Código UNSPSC:
12142100
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Descrição geral
1/8′′ NPT inner adaptor for pressure can. Applicable for Messer® CANgas
Outras notas
Product is currently only available to our customers in Europe
Informações legais
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)