33280-U
Crimpers
Hand crimper, for use with 20mm seals, pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
Vial Crimping Tool
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
compatibilidade
for use with 20mm seals
Categorias relacionadas
Descrição geral
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
33280-U | 4061826736999 |