22316-U
Hand crimper, adjustable
Hand crimper, adjustable, for use with 20 mm crimp seals, pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
Adjustable Vial Crimper
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
compatibilidade
for use with 20 mm crimp seals
Categorias relacionadas
Descrição geral
This product is very useful in SPME applications recommending the use of a thinner septa (1.0-1.5mm thickness).
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.