33283
Vial Decapper, pliers-type
for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Decapper, pliers style
embalagem
pkg of 1 ea
compatibilidade
for use with 20mm crimp seals
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.