Documentos Principais
33281
Vial Decapper, pliers-type
for use with 11 mm crimp seals, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
descrição
Decapper, pliers style
embalagem
pkg of 1 ea
compatibilidade
for use with 11 mm crimp seals
Descrição geral
Vial Decapper, pliers-type is used for quick and easy removal of a 11 mm aluminum seal.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Hand Decapper for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
Supelco
33183
Hand Decapper
Hand crimper, adjustable Hand crimper, adjustable, for use with 20 mm crimp seals, pkg of 1 ea
22316-U
Hand crimper, adjustable
Crimpers Hand crimper, for use with 20mm seals, pkg of 1 ea
33280-U
Crimpers