Documentos Principais
33181-U
Supelco
Hand Decapper
for use with 11 mm crimp seals, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
descrição
Hand decapper
embalagem
pkg of 1 ea
compatibilidade
for use with 11 mm crimp seals
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Vial Decapper, pliers-type for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
33282
Vial Decapper, pliers-type
Vial Decapper, pliers-type for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
33283
Vial Decapper, pliers-type