Documentos Principais
508500
Supelco
Crimp cap, 20 mm, aluminum
open center, silver aluminum, Chromacol 20-ACB, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
silver aluminum
Características
open center
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Chromacol 20-ACB
Diâmetro
20 mm
compatibilidade
for use with 20 mm crimp seal
Descrição geral
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)