Documentos Principais
29575-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage high purity plus, parameter 0-150 psi
Sinônimo(s):
Pressure Regulator (He, Ar, N2)
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Parâmetros
0-150 psi
Categorias relacionadas
Descrição geral
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)