29557-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage high purity, parameter 0-100 psi
Sinônimo(s):
Pressure Regulator (He, Ar, N2)
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Produtos recomendados
Parâmetros
0-100 psi
Descrição geral
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
29557-U | 4061826704820 |