Documentos Principais
29556-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
1-stage high purity, parameter 0-100 psi
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Parâmetros
0-100 psi
Descrição geral
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)