MABF3030
Anti-IL-11 Antibody, clone 12-2E-6G
Sinônimo(s):
Interleukin-11
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12-2E-6G, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 21.52 kDa
observed mol wt ~20 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... IL11(16156)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HEK293T cells transiently transfected with murine IL-11.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:250 dilution of this antibody detected IL-11 in HEK293T cells transiently transfected with murine IL-11, but not in wild-type HEK293T cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IL-11 in Western Blotting application (Deguchi, Y., et al. (2018). Biochem Biophys Res Commun. 505(2):453-459; Nishina, T., et al. (2021). Nat Commun. 12(1):2281).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected IL-11 in Immunohistochemistry application (Deguchi, Y., et al. (2018). Biochem Biophys Res Commun. 505(2):453-459; Nishina, T., et al. (2021). Nat Commun. 12(1):2281).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1