04-1583
Anti-Interleukin 21 (IL-21) Antibody, clone 1G8
clone AB43.50.32H5.1G8, from mouse
Sinônimo(s):
interleukin 2, interleukin-2, interleukin-21 isoform
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AB43.50.32H5.1G8, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL21(59067)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IL-21 on 10 µg of human IL-21 recombinant protein.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Human IL-21 recombinant protein
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1