MABS2282
Anti-SIRPA Antibody, clone MY-1
Sinônimo(s):
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type substrate 1;SHP substrate 1;SHPS-1;Brain Ig-like molecule with tyrosine-based activation motifs;Bit;CD172 antigen-like family member A;Inhibitory receptor SHPS-1;MyD-1 antigen;Signal-regulatory protein alpha-
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MY-1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 56.14 kDa
observed mol wt ~95 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Sirpa(19261)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Mouse brain tissue extracts.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SIRPA in Mouse brain tissue extracts.
Tested applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected SIRPA in Flow Cytometry applications (Verjan Garcia, N., et al. (2011). J Immunol. 187(5):2268-77; Yanagita, T., et al. (2017). JCI Insight. 2(1); e89140).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected SIRPA in Immunofluorescence applications (Verjan Garcia, N., et al. (2011). J Immunol.;187(5):2268-77; Yanagita, T., et al. (2017). JCI Insight. 2(1):e89140).
Inhibition Assay: A representative lot inhibited the growth of subcutaneously transplanted cancer cells in murine models. (Yanagita, T., et al. (2017). JCI Insight.;2(1):e89140; Sakamoto, M., et al. (2022). Proc Natl Acad Sci USA.;119(1)e2109923118).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated SIRPA in Immunoprecipitation applications (Verjan Garcia, N., et al. (2011). J Immunol. 187(5):2268-77; Yanagita, T., et al. (2017). JCI Insight. 2(1):e89140).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SIRPA in Western Blotting applications (Verjan Garcia, N., et al. (2011). J Immunol. 187(5):2268-77; Yanagita, T., et al. (2017). JCI Insight. 2(1):e89140).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2