Documentos Principais
P3932
Sigma-Aldrich
Poli(2-hidroxietil metacrilato)
BioReagent, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Poli(2-HEMA), Poli-HEMA
About This Item
Fórmula linear:
(C6H10O3)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
fonte biológica
synthetic (organic)
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
ethanol: 120 mg/mL
densidade
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
chave InChI
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O poli(2-hidroxietil metacrilato) foi usado:
  • como substrato não adesivo no preparo de suspensões de células únicas
  • para implante nas córneas de camundongos em ensaio de microbolsa corneana
  • para revestir as placas de poços em ensaio de esferas usando células-tronco mesenquimais derivadas de tecido adiposo
Ações bioquímicas/fisiológicas
O poli(2-hidroxietil metacrilato) é um composto acrílico e tem uso odontológico. É usado principalmente para inibir a adesão celular a superfícies de crescimento em recipientes de cultura.
forma física
Polímero que incha na presença de água. Hidrogel.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Human cortical glial tumors contain neural stem-like cells expressing astroglial and neuronal markers in vitro
Ignatova Tatyana N, et al.
Glia, 39(3), 193-206 (2002)
Embryoid body formation from embryonic and induced pluripotent stem cells: Benefits of bioreactors
Rungarunlert S, et al.
World journal of stem cells, 1(1), 11-11 (2009)
VAP-1-Mediated M2 Macrophage Infiltration Underlies IL-1beta-but Not VEGF-A-Induced Lymph-and Angiogenesis
Nakao S, et al.
The American Journal of Pathology, 178(4), 1913-1921 (2011)
Gamze Varan et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(2) (2018-01-27)
Amphiphilic cyclodextrins are biocompatible oligosaccharides that can be used for drug delivery especially for the delivery of drugs with solubility problems thanks to their unique molecular structures. In this paper, Paclitaxel was used as a model anticancer drug to determine
Manuele Giuseppe Muraro et al.
Stem cells translational medicine, 1(8), 592-603 (2012-12-01)
Increasing evidence that cancers originate from small populations of so-called cancer stem cells (CSCs), capable of surviving conventional chemotherapies and regenerating the original tumor, urges the development of novel CSC-targeted treatments. Screening of new anticancer compounds is conventionally conducted on