Key Documents
SAB1407827
Sigma-Aldrich
Anti-IL21 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
IL-21, Za11
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~18.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL21(59067)
Imunogênio
IL21 (NP_068575, 1 a.a. ~ 162 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRSSPGNMERIVICLMVIFLGTLVHKSSSQGQDRHMIRMRQLIDIVDQLKNYVNDLVPEFLPAPEDVETNCEWSAFSCFQKAQLKSANTGNNERIINVSIKKLKRKPPSTNAGRRQKHRLTCPSCDSYEKKPPKEFLERFKSLLQKMIHQHLSSRTHGSEDS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Johanna Breuer et al.
Annals of neurology, 75(5), 739-758 (2014-04-29)
Environmental conditions (eg, latitude) play a critical role in the susceptibility and severity of many autoimmune disorders, including multiple sclerosis (MS). Here, we investigated the mechanisms underlying the beneficial effects of immune regulatory processes induced in the skin by moderate
Wenyu Jiang et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 63(11), 943-950 (2014-08-19)
Interleukin-17(IL-17)-producing T helper(Th)17 cells are considered as a new subset of cells critical to the development of inflammatory bowel disease (IBD). We aimed to investigate the distribution of Th17 cells, the expressions of Th17-related cytokines (IL-17, IL-21 and IL-22) and