SML2884
ML184
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[4-(2,3-Dimethylphenyl)piperazine-1-carbonyl]-N,N-dimethyl-4-pyrrolidin-1-ylbenzenesulfonamide, 3-[[4-(2,3-Dimethylphenyl)-1-piperazinyl]carbonyl]-N,N-dimethyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenesulfonamide, CID 2440433, CID-2440433, CID2440433, ML 184, ML-184
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(S(=O)(C1=CC(C(N2CCN(C3=C(C(C)=CC=C3)C)CC2)=O)=C(N4CCCC4)C=C1)=O)C
InChI
1S/C25H34N4O3S/c1-19-8-7-9-23(20(19)2)28-14-16-29(17-15-28)25(30)22-18-21(33(31,32)26(3)4)10-11-24(22)27-12-5-6-13-27/h7-11,18H,5-6,12-17H2,1-4H3
chave InChI
VRSJAHQGJHDACS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)