SML0174
GPR35 Agonist, Compound 10
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[4-[(2,4-Dioxo-5-thiazolidinylidene)methyl]phenoxy]-acetic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL at ~60 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)COc1ccc(cc1)\C=C2/SC(=O)NC2=O
InChI
1S/C12H9NO5S/c14-10(15)6-18-8-3-1-7(2-4-8)5-9-11(16)13-12(17)19-9/h1-5H,6H2,(H,14,15)(H,13,16,17)/b9-5-
chave InChI
WXMCOLGPDOYHNK-UITAMQMPSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)