Z0878
Zaprinast
solid
Sinônimo(s):
1,4-Dihydro-5-(2-propoxyphenyl)-7H-1,2,3-triazolo(4,5-d)pyrimidin-7-one
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.11 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
CCCOc1ccccc1C2=NC(=O)c3nn[nH]c3N2
InChI
1S/C13H13N5O2/c1-2-7-20-9-6-4-3-5-8(9)11-14-12-10(13(19)15-11)16-18-17-12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,14,15,16,17,18,19)
chave InChI
REZGGXNDEMKIQB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PDE2A(5138) , PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4D(5144)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?