G8173
GW833972A
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
2-[(3-chlorophenyl)amino]-N-(4-pyridinylmethyl)-4-(trifluoromethyl)-5-Pyrimidinecarboxamide hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
condição de armazenamento
desiccated
cor
off-white to light brown
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.FC(F)(F)c1nc(Nc2cccc(Cl)c2)ncc1C(=O)NCc3ccncc3
InChI
1S/C18H13ClF3N5O.ClH/c19-12-2-1-3-13(8-12)26-17-25-10-14(15(27-17)18(20,21)22)16(28)24-9-11-4-6-23-7-5-11;/h1-8,10H,9H2,(H,24,28)(H,25,26,27);1H
chave InChI
UBHSVFAUAKIVKL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)