G1421
GW405833 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
1-(2,3-Dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-(3-(morpholin-4-yl)ethyl)-1H-indole hydrochloride, 242 hydrochloride, L-768, L-768242 hydrochloride, L768242 hydrochloride, ML-SI1 hydrochloride
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to pink
solubilidade
DMSO: soluble >10 mg/mL
H2O: insoluble <2 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1ccc2n(c(C)c(CCN3CCOCC3)c2c1)C(=O)c4cccc(Cl)c4Cl
InChI
1S/C23H24Cl2N2O3.ClH/c1-15-17(8-9-26-10-12-30-13-11-26)19-14-16(29-2)6-7-21(19)27(15)23(28)18-4-3-5-20(24)22(18)25;/h3-7,14H,8-13H2,1-2H3;1H
chave InChI
JIQYDHDVNNFPMU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)