Documentos Principais
Z414522
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
glass (Clear)
round bottom flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 12
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.E.
131 mm
capacidade
1,000 mL
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)