Key Documents
Z331481
Lenz® round bottom flasks
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
Materiais
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS29/32
Agency
according to DIN 12 348
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Lenz 3.0029.70
capacidade
1,000 mL
Informações legais
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH