Documentos Principais
Z272795
Sigma-Aldrich
Nalgene® PFA beaker
capacity 600 mL
Sinônimo(s):
chemical resistance beaker, plastic beaker
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
PFA
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 1510-0600
capacidade
600 mL
Descrição geral
PFA unaffected by most chemicals. Withstands a temperature range from -270 to 250°C.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)