Documentos Principais
Z245399
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 250 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
polypropylene
Características
subdivision 10 mL
embalagem
pkg of 100 ea
A × D.E.
90 mm × 76 mm
capacidade
250 mL
Descrição geral
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
Outras notas
Browse all plastic beakers
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)