CLS430181
Corning® polypropylene beaker
lid only, for 250 mL beaker, sterile, 500/cs
Sinônimo(s):
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
natural polypropylene (beaker)
orange high-density polyethylene (snap cap)
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 20
case of 500
fabricante/nome comercial
Corning 430181
Categorias relacionadas
Descrição geral
Corning flexible polypropylene container with snap-on polyethylene lid serves as a beaker or storage container.
- Container is graduated in both millilitres and ounces
- Certified nonpyrogenic
These replacement snap-on polyethylene lids fit on the Corning 250mL containers (CLS430179 and CLS430180) and are certified nonpyrogenic.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS430181-500EA | 4061831708455 |