CLS430179
Corning® polypropylene beaker
sterile, size 250 mL , beaker, container and lid, case of 100
Sinônimo(s):
plastic beakers, polypropylene beakers, storage containers
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
natural polypropylene (beaker)
orange high-density polyethylene (snap cap)
esterilidade
sterile
sterile
Características
container and lid
embalagem
pack of 1
case of 100
fabricante/nome comercial
Corning 430179
tamanho
250 mL , beaker
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Container is graduated in both millilitres and ounces
- Certified nonpyrogenic
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS430179-100EA | 4061831708431 |