Z272779
Nalgene® PFA beaker
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
chemical resistance beaker, plastic beaker
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
PFA
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 1510-0250
capacidade
250 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
PFA unaffected by most chemicals. Withstands a temperature range from -270 to 250°C.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z272779-1EA | 4061832616735 |