Documentos Principais
Z104515
PTFE beaker
capacity 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
PTFE
Características
graduations: no
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
100 mL
Descrição geral
Chemically resistant except for molten alkali metal.
Temperature range: Subfreezing to 500°F (260°C). Resists adhesion of practically all materials.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3