Z322695
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 250 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
Características
graduations: no
fabricante/nome comercial
BRAND 90348
A × Diâmetro
95 mm × 70 mm
capacidade
250 mL
Descrição geral
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG